176141
4-Hydroxy-TEMPO
95%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, TEMPOL
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Composition
Carbon content, 60.6-65.0%
Nitrogen content, 7.8-8.4%
Pf
69-71 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,spleen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
146 °C - DIN 51758