Principaux documents
I11704
Sigma-Aldrich
2-Iodotoluene
98%
Synonyme(s) :
1-Iodo-2-methylbenzene
5 G
57,30 $
57,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
57,30 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.03
Beilstein:
1634294
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.608 (lit.)
pb
211 °C (lit.)
Densité
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Sven Herbers et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(20), 11490-11497 (2020-05-12)
The internal rotation of methyl groups and nuclear quadrupole moments of the halogens Cl, Br, I in o-halotoluenes cause complex spectral fine and hyperfine structures in rotational spectra arising from angular momentum coupling. Building on the existing data regarding o-fluorotoluene