Documents
176176
Sigma-Aldrich
Anhydride trifluorométhanesulfonique
99%
Synonyme(s) :
Anhydride triflique
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.14
Numéro Beilstein :
1813600
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.321 (lit.)
Point d'ébullition
81-83 °C (lit.)
Densité
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
Clé InChI
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'anhydride trifluorométhanesulfonique, aussi connu sous le nom d'anhydride triflique, est un réactif électrophile qui constitue une source efficace de trifluorométhyle. Il est couramment utilisé en synthèse organique pour convertir en triflates les composés contenant de l'oxygène et pour activer par voie électrophile puis convertir les amides, sulfoxydes et oxydes de phosphore.
Application
Catalyseur de glycosylation pour la synthèse de polysaccharides.
Réactif utilisé pour la synthèse stéréosélective de donneurs mannoseazide-méthyluronate.
Activateur de glycosylation directe à partir de sucres possédant un groupement hydroxyle anomérique
L'anhydride trifluorométhanesulfonique peut être utilisé comme :
  • réactif dans la synthèse d'hexatriflate de dipentaérythritol par une méthode de triflatation et de l'acide azido-diphényl-acétique.
  • catalyseur de glycosylation pour synthétiser des polysaccharides.
  • réactif utilisé pour la synthèse stéréosélective de donneurs mannoseazide-méthyluronate.
  • activateur de glycosylation directe à partir de sucres possédant un groupement hydroxyle anomérique.
  • réactif de méthylation pour la synthèse de composés trifluorométhylés par introduction directe d'un groupement CF3 dans des (hétéro)arènes.
  • réactif pour préparer des tétrazoles substitués à partir d'amides secondaires à l'aide d'azide de sodium.
  • réactif dans une réaction de cyclisation de Bischler−Napieraiski avec de la 4-(N,N-diméthylamino)pyridine.
En option
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
not determinedboils before flash
Point d'éclair (°C)
not determinedboils before flash
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
[11 C] phenytoin revisited: synthesis by [11 C] CO carbonylation and first evaluation as a P-gp tracer in rats
Joost V,et al.
EJNMMI Research, 2, 1-11 (2012)
Controlled star poly (2-oxazoline) s: Synthesis, characterization
Laetitia P,et al.
European Polymer Journal, 122, 109323-109323 (2020)
The conversion of secondary amides to tetrazoles with trifluoromethanesulfonic anhydride and sodium azide
Thomas EW
Synthesis, 1993(08), 767-768 (1993)
Recent applications of trifluoromethanesulfonic anhydride in organic synthesis
Qixue Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 135, e202215008-e202215008 (2023)
Trifluoromethanesulfonic anhydride-4-(N, N-dimethylamino) pyridine as a reagent combination for effecting Bischler-Napieraiski cyclisation under mild conditions: application to total syntheses of the Amaryllidaceae alkaloids N-methylcrinasiadine, anhydrolycorinone, hippadine and oxoassoanine
David CR, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1993(24), 2551-2553 (1995)