Principaux documents
470430
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
2-(Trimethylsilyl)phenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl triflate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluormethanesulfonate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethansulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid 2-(trimethylsilyl)phenyl ester, o-Trimethylsilylphenyl triflate
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3C6H4Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
70 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)c1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H13F3O3SSi/c1-18(2,3)9-7-5-4-6-8(9)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
XBHPFCIWRHJDCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate is an important ortho-benzyne precursor in aryne chemistry.
Application
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate may be used to generate benzyne under mild conditions of simple fluoride treatment at room temperature.
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Catherine Hall et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(69), 7602-7604 (2013-07-24)
A novel transformation of 2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate aryne precursors is described.