798320
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
Synonyme(s) :
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.492
Densité
1.482 g/L at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Continuous-Flow Synthesis of Trimethylsilylphenyl Perfluorosulfonate Benzyne Precursors
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.