347817
Trifluoromethanesulfonic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Triflic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.327 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Densité
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
Clé InChI
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Substituted tetrahydrofurans and tetrahydropyrans by cyclization of corresponding unsaturated alcohols under acidic conditions.
- Nitriles from corresponding aldehydes by Schmidt reaction.
- Disubstituted five-membered ring lactones by allylboration reaction between 2-alkoxycarbonyl allylboronates and aldehydes.
It can also be used as a catalyst in the Fischer glycosylation and Friedel-Crafts acylation reactions.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter