422851
Ethylene-d4
99 atom % D
Synonyme(s) :
Tetradeuteroethylene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
0.97 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
35.04 atm ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98.5% (CP)
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Point d'ébullition
−104 °C (lit.)
Pf
−169 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-148.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-100 °C - closed cup