338222
Styrene-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Synonyme(s) :
Deuterated styrene, Phenylethylene-D8, Vinylbenzene-D8, Octadeuterostyrene
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Contient
4-t-butylcatechol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.5445 (lit.)
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Pf
-31 °C
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup