Documents
347442
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 glycol
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
HOCD2CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
196-198 °C (lit.)
Pf
-13 °C (lit.)
Densité
1.184 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
Description générale
Ethylene-d4 glycol is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Application
Ethylene-d4 glycol may be used as one of the starting material in the preparation of perdeuterated ethylenediaminetetraacetate tetraanion (EDTA-d124-) for use in the spectroscopic analysis of cadmium-EDTA complex.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)