Principaux documents
324558
Sigma-Aldrich
Éthylène glycol
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
1,2-Éthanediol
100 ML
82,30 $
1 L
128,00 $
2 L
219,00 $
6 X 1 L
605,00 $
82,30 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
82,30 $
1 L
128,00 $
2 L
219,00 $
6 X 1 L
605,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Beilstein:
505945
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
eCl@ss :
39020501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
anhydrous
Essai:
99.8%
pb:
195-198 °C
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
82,30 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′éthylène glycol est le principal constituant des préparations antigel.[1]
Application
L′éthylène glycol peut être utilisé dans la préparation d′esters de spiroborate par réaction avec des 1,2-aminoalcools chiraux en présence de borate de triisopropyle.[2] Il peut aussi servir de solvant dans la préparation du chlorure de tris(2,2′-bipyrazyl)ruthénium(II) par réaction entre la 2,2′-bipyrazine et le chlorure de ruthénium(III).[3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis of spiroborate esters from 1,2-aminoalcohols, ethylene glycol and triisopropyl borate: preparation of (S)-1-(1,3,2-dioxaborolan-2-yloxy)-3-methyl-1,1-diphenylbutan-2-amine
Stepanenko V, et al.
Organic Syntheses, 87, 26-26 (2010)
Bis(tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate)
Lies SD, et al.
Organic Syntheses, 93, 178-178 (2016)
The spectrum of ethylene glycol poisoning.
Moriarty RW & McDonald RH.
Clinical Toxicology, 7(6), 583-596 (1974)
Gregory Charles Nordmann et al.
Scientific reports, 10(1), 915-915 (2020-01-24)
The transcription factor ZENK is an immediate early gene that has been employed as a surrogate marker to map neuronal activity in the brain. It has been used in a wide variety of species, however, commercially available antibodies have limited
Peter Mygind Leth et al.
Forensic science international, 155(2-3), 179-184 (2005-10-18)
Ethylene glycol (EG) can be found in many agents, such as antifreeze. Ingestion of EG may cause serious poisoning. Adults are typically exposed when EG is ingested as a cheap substitute for ethanol or in suicide-attempts. Children may be exposed
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the expiry data of Ethylene glycol anhydrous 99.8% reagent of Batch SHBL6653 with product code 324558.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the molarity of ethylene glycol?
    1 answer
    1. Ethylene glycol is 17.93M.  This is calculated using the density (1.113 g/ml) and the molecular weight (62.07 g/mol).  If the product is less than 100% pure, correct for the purity.