295329
Ethylene
≥99.5%
Synonyme(s) :
Ethene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
0.97 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
35.04 atm ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
36 %
Point d'ébullition
−104 °C (lit.)
Pf
−169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-148.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene