Principaux documents
364592
Sigma-Aldrich
Dioxyde de carbone-13C
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
Synonyme(s) :
13CO2, Dioxyde de carbone marqué au 13C
1 L
504,00 $
10 L
3 750,00 $
504,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 L
504,00 $
10 L
3 750,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.00
Beilstein:
3087932
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.11
504,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.0 atom % 13C
<3 atom % 18O
Essai
99% (CP)
Pf
−78 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Application
Important élément constitutif de base des composés marqués au 13C.
Conditionnement
Les produits étalons sont conditionnés en petites bouteilles de 450 mL en acier au carbone équipées d′un robinet CGA 110/180 en laiton. La pression nominale du gaz à 21 °C est de 20 psig pour 1 l et de 290 psig pour 10 l. Ces pressions sont légèrement supérieures à la pression atmosphérique. Des précautions doivent être prises lors de l'extraction de ce produit hors de la bouteille.
Tous les volumes de gaz sont indiqués à température et pression standards, et non à température et pression normales. Un litre à pression et température standards contient 7,7 % de gaz en plus qu'un litre à pression et température et pression normales.
Produits recommandés
Il est recommandé d'utiliser une vanne de commande en acier inoxydable Z146951 ou Z187224.
Rondelles d′étanchéité en PTFE, dimension d′entrée CGA 180, Z146994
Rondelles d′étanchéité en PTFE, dimension d′entrée CGA 110, Z146994
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable