Principaux documents
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenyl benzenethiosulfonate
99%
Synonyme(s) :
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
1 G
156,00 $
5 G
526,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
156,00 $
5 G
526,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2SC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.34
Beilstein:
1530592
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
36-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
disulfide
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
Clé InChI
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable