208795
S-Methyl methanethiosulfonate
97%
Synonyme(s) :
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Solubilité
DMF: soluble 1:1
chloroform: soluble 200 ul per mL, clear, faintly yellow-green
water: soluble 1:5
Densité
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter