147281
Sodium benzenesulfonate
97%
Synonyme(s) :
Benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Solubilité
water: soluble
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable