344206
Disperse Red 1
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl)-4-(4-nitrophénylazo)aniline
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 95%
Pf
160-162 °C (lit.)
λmax
502 nm
Chaîne SMILES
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
Clé InChI
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves