Principaux documents
S807648
S-(P-TOLYL) P-TOLUENETHIOSULFONATE
AldrichCPR
S807648-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S807648-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.394
Numéro MDL:
216,00 $