Principaux documents
241717
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfone
99%
Synonyme(s) :
(Ethenesulfonyl)benzene, (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl phenyl sulfone, Vinylsulfonylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.21
Beilstein:
1906894
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
67-69 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble(lit.)
Groupe fonctionnel
sulfone
Chaîne SMILES 
C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Phenyl vinyl sulfone, a synthetic inhibitor of cysteine protease, exhibits antihelminthic and antiprotozoal properties.
Application
Phenyl vinyl sulfone was used as a common reagent in a variety of cycloaddition reactions to form cyclopropanes, cyclohexenes and cyclooctadienes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tetrahedron Letters, 34, 7583-7583 (1993)
Aldrichimica Acta, 15, 34-34 (1982)
Tetrahedron, 49, 5599-5599 (1993)
Tetrahedron, 49, 5495-5495 (1993)
Eric T Larson et al.
The Journal of biological chemistry, 284(39), 26839-26850 (2009-07-15)
The protozoan parasite Toxoplasma gondii relies on post-translational modification, including proteolysis, of proteins required for recognition and invasion of host cells. We have characterized the T. gondii cysteine protease cathepsin L (TgCPL), one of five cathepsins found in the T.