Product 364797 is disperse orange 3. As per the literature as below, it is a dichroic dye and mixable with LCs.
https://www.semanticscholar.org/paper/Induced-Alignment-in-Nematic-Liquid-Crystal-by-3-Sood-Raina/2f9f0f936ddf691bbfa727dd4d0b99fc0eabaa3f
364797
Disperse Orange 3
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
4-(4-Nitrophenylazo)aniline
134,00 $
About This Item
134,00 $
Produits recommandés
Composition
Dye content, 90%
Pf
~200 °C (dec.) (lit.)
λmax
443 nm
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
Clé InChI
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is this dye a dichroic dye and mixable with liquid crystal ?