363596
Diethyl phosphoramidate
98%
Synonyme(s) :
(Diethoxyphosphoryl)amine, Amidophosphoric acid diethyl ester, Diethyl amidophosphonate, Diethyl aminophosphonate, Diethyl phosphorylamide, O,O′-Diethylphosphoramidate
66,80 $
About This Item
66,80 $
Produits recommandés
Essai
98%
pb
140 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(N)(=O)OCC
InChI
1S/C4H12NO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,5,6)
Clé InChI
MCQILDHFZKTBOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup