D91632
Diethyl chlorophosphate
97%
Synonyme(s) :
Diethyl phosphorochloridate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.94 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 25 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(Cl)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup