S2501
Spermidine trihydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
synthetic
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
257-259 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Clé InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable