163937
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidic chloride
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Bis(dimethylamido)phosphoric chloride
85,80 $
About This Item
85,80 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Densité
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphoramide
Chaîne SMILES
CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H12ClN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
Clé InChI
WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter