Principaux documents
8.02191
Sigma-Aldrich
Benzamide
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzamide, Benzoic acid amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-227-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
crystals
Pression de vapeur
0.000056 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
1125 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 ( in H2O, saturated solution)
Pf
124-127 °C
Température de transition
flash point 180 °C
Solubilité
13 g/L
Densité
1.34 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N-H]C(=[O+H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
Clé InChI
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup