Documents
443360
Sigma-Aldrich
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3P(S)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
76-79 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(C)(=S)OCC
InChI
1S/C5H13O2PS/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
GEDUXIUTPVHAAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate is a phosphorous containing organic building block. Structure of the O,O′-diethyl methylphosphonothioate has been investigated by high resolution NMR.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
STRUCTURE OF O, O'-DIETHYL METHYLPHOSPHONOTHIOATE AND CONJUGATIVE PROPERTIES OF THE P [UNK] S BOND.
Finegold H.
Journal of the American Chemical Society, 82(10), 2641-2643 (1960)