332925
4-Chlorobenzenesulfonic acid
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Impuretés
<3.5% H2SO4
pb
149 °C/22 mmHg (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
sulfonic acid
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10)
Clé InChI
RJWBTWIBUIGANW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges