Documents
109231
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionitrile
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
3-Bromopropanenitrile
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.97
Numéro Beilstein :
1738565
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Point d'ébullition
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
Clé InChI
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. 3-Bromopropionitrile was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Preparation of polyacrylonitrile with improved isotacticity and low polydispersity.
Jiang J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2610-2616 (2010)
Cesium fluoride-Celite: a solid base for efficient syntheses of aromatic esters and ethers.
Shah STA, et al.
Tetrahedron, 61(27), 6652-6656 (2005)