M3205
2-Mercaptobenzimidazole
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
300-304 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clé InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To prepare 2-benzimidazolylthioacetophenones by reacting with aromatic ketones, which is a key intermediate for the synthesis of thiazolo[3,2-a]benzimidazoles.
- To synthesize S-arylated 2-mercapto-benzimidazoles via S-arylation with substituted aryl iodides using CuI and 1,10-phenanthroline.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves