247588
Salicylic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Pureté
≥99.0%
Impuretés
H2SO4, passes test (darkened)
Résidus de calcination
≤0.01%
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Pf
158-161 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Description générale
Application
- as one of the chemical compound in exposure-based validation of in vitro gastrulation model employed in developmental toxicity screening assays
- as a reference standard in salicylate quantification by reverse-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?