268070
(+)-α-pinène
≥99%
Synonyme(s) :
(1R,5R)-2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène, (1R,5R)-2-Pinène
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]21/D +50.7°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
155-156 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique