274399
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: ≥86% (GLC)
Synonyme(s) :
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
66,20 $
About This Item
66,20 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~3 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −50.0 to −46.0°, neat
Pureté optique
ee: ≥86% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
Pf
-64 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To prepare chiral γ-amino alcohols, which are used as catalysts for the preparation of chiral 1-aryl-1-propanols using aromatic aldehydes.[3]
- As a substrate in the study of its t-BuOOH mediated oxidation catalyzed by Co(II) complex.[4]
- As a starting material for the synthesis of polyfunctionalized cyclobutane derivatives.[5]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.3 °F
Point d'éclair (°C)
31.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters