Documents
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
Synonyme(s) :
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
232-087-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Limite d'explosivité
0.8-6 % (v/v)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Point d'ébullition
155-156 °C/1013 hPa
Pf
-62 °C
Température de transition
flash point 33 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1