MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
183164
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Limonène
greener alternative
97%
Synonyme(s) :
(+)-p-Mentha-1,8-diène, (+)-Carvène, (R)-4-Isopropényl-1-méthyl-1-cyclohexène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro Beilstein :
2204754
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352212
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.79
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<3 mmHg ( 14.4 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Limite d'explosivité
6.1 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
176-177 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Intermédiaire chiral dans la synthèse de produits naturels.
Actions biochimiques/physiologiques
Le limonène est un terpène cyclique présent dans les huiles essentielles de médecine traditionnelle chinoise, utilisé dans la synthèse de la carvone. Le limonène peut être utilisé comme agent de contraction pour dissoudre le polystyrène. Le limonène peut être utilisé en tant qu′insecticide ou insectifuge dans diverses applications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fan Yang et al.
Frontiers in medicine, 8, 591830-591830 (2021-03-27)
At the time of the prevalence of coronavirus disease 2019 (COVID-19), pulmonary fibrosis (PF) related to COVID-19 has become the main sequela. However, the mechanism of PF related to COVID (COVID-PF) is unknown. This study aimed to explore the key
L Castillejos et al.
Journal of dairy science, 89(7), 2649-2658 (2006-06-15)
Two experiments were conducted to determine the effects of several essential oil active compounds on rumen microbial fermentation. In the first experiment, 4 doses (5, 50, 500, and 5,000 mg/L) of 5 essential oil compounds were evaluated using in vitro
Thomas G T Jaenson et al.
Journal of medical entomology, 43(1), 113-119 (2006-03-02)
In laboratory tests, ethyl acetate extracts of Hyptis suaveolens Poit. from Guinea-Bissau and Rhododendon tomentosum (Stokes) H. Harmaja (formerly Ledum palustre L.) and Myrica gale L. significantly reduced probing activity of Aedes aegypti (L.). In the field in southern Sweden
Jay M Patel et al.
Bio-protocol, 9(20), e3406-e3406 (2019-10-20)
Appetite is tightly linked to the sensory experience of feeding, including the smell, taste, and sight of food. Sensory perception can affect the palatability of food, modulating appetite beyond homeostatic requirements. Hypothalamic neurons that govern feeding are responsive to sensory
Ilavenil Soundharrajan et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2018, 4573254-4573254 (2018-09-27)
Adipocyte is an important place for lipid storage. Defects in lipid storage in adipocytes can lead to lipodystrophy and lipid accumulation in muscle, liver, and other organs. It is the condition of mixed dyslipidemia which may favor the development of
Protocoles
-β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene
Chromatograms
suitable for GC