P45680
(+)-α-pinène
98%
Synonyme(s) :
(1R,5R)-2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène, (1R,5R)-2-Pinène
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]/D 35 to 54, neat
Pureté optique
ee: ≥85% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
155-156 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To prepare chiral organoboranes, which are used in the synthesis of optically active compounds and in Suzuki coupling.
- In the synthesis of chiral pyridine-type N-oxides as catalysts for the allylation of aromatic aldehydes.
- To synthesize 2,3-pinane diamine, a chiral auxiliary in several catalysts and reagents.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique