Principaux documents
178284
Ethyl 3-ethoxypropionate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
5.03 (vs air)
Essai
≥99%
Contient
50-150 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pb
166 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F
Point d'éclair (°C)
58 °C
Les clients ont également consulté
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in