Principaux documents
90970
Supelco
γ-Butyrolactone
analytical standard
Synonyme(s) :
γLactone de l'acide -hydroxybutyrique, GBL, Lactone de l'acide 4-hydroxybutyrique
5 ML
399,00 $
399,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
399,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.09
Beilstein:
105248
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
399,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Clé InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
γ-Butyrolactone (GBL) is a related lactone analog of γ-hydroxybutyric acid (GHB), a widespread drug of abuse, identified as an endogenous constituent of the mammalian brain, in which it exhibits a strong central nervous system depressant effect.[1][2] GBL is considered as a legal substitute of GHB,[3] and commonly identified in beverages including coffee,[4] apple cider vinegar, tea, carbonated drinks, etc.[5]
Application
γ-Butyrolactone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in roasted Italian chestnuts,[1] wine samples,[6] beverages[5] using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Précurseur de l'acide γ-hydroxybutyrique (GHB). Ce composé bloque la libération de la dopamine en bloquant la progression des impulsions dans les neurones dopaminergiques. Un prétraitement à la γ-butyrolactone permet de détecter la libération de dopamine induite par les autorécepteurs.
Précurseur de l'acide γ-hydroxybutyrique (GHB) ; bloque la libération de dopamine.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Polydimethylsiloxane solid-phase microextraction--gas chromatography method for the analysis of volatile compounds in wines: its application to the characterization of varietal wines
Pozo-Bayon AM, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 267-275 (2001)
Sensory evaluation of black instant coffee beverage with some volatile compounds present in aromatic oil from roasted coffee
Oliveira LA, et al.
Food Sci. Technol., 29(1), 76-80 (2009)
Micellar electrokinetic chromatographic screening method for common sexual assault drugs administered in beverages
Bishop CS, et al.
Forensic Science International, 141(1), 7-15 (2004)
Simultaneous Quantification of $\gamma$-Hydroxybutyrate, $\gamma$-Butyrolactone, and 1, 4-Butanediol in Four Kinds of Beverages
Jin S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2020(1), 7-15 (2020)
Volatile compound analysis of SPME headspace and extract samples from roasted Italian chestnuts (Castanea sativa Mill.) using GC-MS
Krist S, et al.
European Food Research and Technology, 219(5), 470-473 (2004)