Key Documents
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl 3-ethoxypropionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
212-112-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.0 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
377 °C
Puissance
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
166 °C/1013 hPa
Pf
-100 °C
Température de transition
flash point 58 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F
Point d'éclair (°C)
58 °C