Principaux documents
406562
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
99%
Synonyme(s) :
Dipropylene glycol methyl ether acetate, Dipropylene glycol monomethyl ether acetate
250 ML
52,10 $
1 L
151,00 $
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
52,10 $
1 L
151,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C3H6OC3H6OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Di(propylene glycol) methyl ether acetate (DPMA, 3-(3-methoxypropoxy)propyl acetate) is extensively employed as a solvent in coatings and silkscreening inks. It is also used as a cleaning agent. In vivo, DPMA rapidly hydrolyzes to dipropylene glycol methyl ether (DPM), thus, the in vivo effects of DPMA are expected to be the same as those of DPM.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dipropylene glycol monomethyl ether: A 13-week inhalation toxicity study in rats and rabbits.
Landry TD and Yano BL.
Toxicological Sciences, 4(4), 612-617 (1984)