Principaux documents
484407
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-propanol
greener alternative
≥99.5%
Synonyme(s) :
Éther méthylique de propylène glycol
1 L
70,80 $
2.5 L
151,00 $
4 L
205,00 $
18 L
602,00 $
70,80 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
70,80 $
2.5 L
151,00 $
4 L
205,00 $
18 L
602,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Beilstein:
1731270
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
70,80 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.12 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10.9 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
532 °F
Limite d'explosivité
13.8 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.001% water
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
118-119 °C (lit.)
Pf
-97 °C
Solubilité
water: miscible
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
microbiology
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Methoxy-2-propanol (Propylene glycol methyl ether, PGME), a glycol ether, can be synthesized by reacting propylene oxide with methanol in the presence of ZnMgAl (zinc-magnesium-aluminium) catalysts.[1] Its degradation by microorganisms in different soil types has been investigated.[2] An oral reference dose (RfD) and an inhalation reference concentration (RfC) values of PGME have been obtained from inhalation studies in F344 rats and B6C3F1 mice.[3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.Monoethers, especially propylene glycol methyl ether (PGME), are widely used as pollution-free solvents in fine chemical synthesis in pharmaceutical, chemical and cosmetic industries and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
88.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
31.5 °C - closed cup - (External MSDS)
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Influence of acid-base properties of ZnMgAl-mixed oxides for the synthesis of 1-methoxy-2-propanol.
Cheng W, et al.
Applied Clay Science, 42(1), 111-115 (2008)
Biodegradation of glycol ethers in soil.
Gonsior SJ and West RJ.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 14(8), 1273-1279 (1995)
Lumír O Hanus et al.
Phytochemistry, 63(8), 869-875 (2003-08-05)
A new trinorsesterterpene glycoside was isolated from the ethanol extract of the American fern Woodwardia virginica having a 3-[6-(4,8-dimethyl-nona-1,3,7-trienyl)-4-hydroxy-2,6-dimethyl-cyclohex-1-enyl]-3-hydroxypropionic acid, as the aglycone and a saccharide moiety linked at C-4 to glucoses, xylose or arabinofuranose. The structure was elucidated using
H H Emmen et al.
Toxicology letters, 140-141, 249-259 (2003-04-05)
The objective of this study was to establish the possible occurrence of eye irritation and subjective symptoms in human volunteers exposed to propylene glycol monomethyl ether (PGME) vapour at concentrations of 0, 100 and 150 ppm. Testing was conducted in
J Y Domoradzki et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 75(1), 31-39 (2003-07-15)
The kinetic equivalency of propylene glycol monomethyl ether (PGME), derived from propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA), as well as the parent compound (PGME) following intravenous administration to Fischer 344 rats was evaluated. In addition, in vitro hydrolysis rates of
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf