Principaux documents
B103608
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone
γ-Butyrolactone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
γLactone de l’acide -hydroxybutyrique, GBL, Lactone de l’acide 4-hydroxybutyrique
25 G
33,10 $
500 G
67,90 $
2.5 KG
173,00 $
20 KG
1 200,00 $
33,10 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
33,10 $
500 G
67,90 $
2.5 KG
173,00 $
20 KG
1 200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.09
Beilstein:
105248
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,10 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Clé InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Application
Pour l'introduction de chaîne latérale de type 3-carboxypropyle.[1] Utilisé comme constituant des solutions électrolytiques dans les batteries et les condensateurs.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Précurseur de l'acide γ-hydroxybutyrique (GHB). Ce composé bloque la libération de la dopamine en bloquant la progression des impulsions dans les neurones dopaminergiques. Un prétraitement à la γ-butyrolactone permet de détecter la libération de dopamine induite par les autorécepteurs.
Précurseur de l'acide γ-hydroxybutyrique (GHB) ; bloque la libération de dopamine.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Journal of Power Sources, 43, 195-195 (1993)
S Ohkawa et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(1), 267-276 (1991-01-01)
A novel series of (3-pyridylmethyl)benzoquinone derivatives was molecular designed and synthesized for the dual purpose of inhibiting thromboxane A2 and leukotriene biosynthesis enzymes and scavenging active oxygen species (AOS). They were evaluated for inhibition of TXA2 synthase, inhibition of 5-lipoxygenase
Monica Blichowski et al.
Epilepsia, 56(7), 1081-1087 (2015-06-03)
Infantile spasms (or IS) is a catastrophic childhood epilepsy that is particularly prevalent in children with Down syndrome. Previously, we have shown that the Ts65Dn (Ts) mouse model of Down syndrome is a useful substrate upon which to develop an
Michelle Wood et al.
Journal of chromatography. A, 1056(1-2), 83-90 (2004-12-15)
We have developed a rapid method that enables the simultaneous analysis of gamma-hydroxybutyrate (GHB) and its precursors, i.e. gamma-butyrolactone (GBL) and 1,4-butanediol (1,4-BD) in urine. The method comprised a simple dilution of the urine sample, followed by liquid chromatography-tandem mass
Zheng-Yuan Su et al.
Chemical research in toxicology, 26(3), 477-485 (2013-02-28)
Cancer development has been linked to epigenetic modifications of cancer oncogenes and tumor suppressor genes; in advanced metastatic cancers, severe epigenetic modifications are present. We previously demonstrated that the progression of prostate tumors in TRAMP mice is associated with methylation
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Your product name γ-Butyrolactone with the number B103608 has an option for 500grams so I just wanted to double check that it’s in liquid form because the places I bought from before had there listings in liters. Thank you for your time.
    1 answer
    1. The Properties section of the product page includes the description "form liquid". This applies to all package sizes of the product.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Carson city NV
    • Review 1
    • Votes 14
    5 out of 5 stars.
    Out of stock
    Great product not sure if your getting any in stock again.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-Only Reviews