Documents
216666
Sigma-Aldrich
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0)
99%
Synonyme(s) :
Palladium-tétrakis(triphénylphosphine), Pd(PPh3)4
About This Item
Formule linéaire :
Pd[(C6H5)3P]4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1155.56
Numéro Beilstein :
6704828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Paramètres
air sensitive
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Clé InChI
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (Pd(PPh3)4) est un complexe de coordination du palladium couramment utilisé comme catalyseur de couplage croisé. Ses applications incluent le couplage de Negishi, le couplage de Suzuki, le couplage de Stille, le couplage de Sonogashira et l'amination de Buchwald-Hartwig.
Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (Pd(PPh3)4) est un complexe à base de palladium(0) fréquemment utilisé dans la synthèse de produits chimiques. C'est un catalyseur essentiel de diverses réactions organiques, en particulier les réactions de couplage croisé C-C, C-N, C-O et C-hétéroatome. Le Pd(PPh3)4 a de nombreuses applications dans les réactions de formation de liaison carbone-carbone telles que les réactions bien connues de Heck, de Suzuki-Miyaura et de Stille. Ces réactions permettent de coupler des halogénures d'aryle, d'alkyle ou de vinyle avec d'autres composés organiques pour donner des produits de grand intérêt. Le cycle catalytique consiste en une addition oxydante de l'halogénure organique sur du palladium(0), une transmétallation avec un réactif organométallique approprié ou de l'acide boronique, puis une élimination réductrice pour former le produit recherché. Le Pd(PPh3)4 a aussi été utilisé dans diverses autres transformations, notamment des substitutions allyliques, des additions nucléophiles sur des alcènes et des alcynes, et des cycloadditions.
Application
Le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) peut être utilisé comme catalyseur dans les réactions suivantes :
  • couplage de Negishi (éq. 1), couplage de Suzuki (éq. 2), couplage de Stille (éq. 3) couplage de Sonogashira (éq. 4) amination de Buchwald-Hartwig (éq. 5)
  • carbonylation d'iodures de vinyle (éq. 6)
  • réduction de bromures d'aryle (éq. 7)
  • formation de liaisons carbone-étain (éq. 8)
Triphenyl Phosphine Catalyst
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Palladium-catalyzed formylation of organic halides with carbon monoxide and tin hydride.
V P Baillargeon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(3), 452-461 (1986-02-01)
Hong-Lei Xu et al.
Nature communications, 11(1), 5286-5286 (2020-10-22)
Sandwich-type clusters with the planar fragment containing a heterometallic sheet have remained elusive. In this work, we introduce the [K(2,2,2-crypt)]4{(Ge9)2[η6-Ge(PdPPh3)3]} complex that contains a heterometallic sandwich fragment. The title compound is structurally characterized by means of single-crystal X-ray diffraction, which
Miyaura, M.; Suzuki, A.
Journal of the American Chemical Society, 107, 972-972 (1985)
Kotora, M; Xu, C.; Negishi, E.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 8957-8957 (1997)
Azizian, H.; Eaborn, C.; Pidcock, A.
Journal of Organometallic Chemistry, 215, 49-49 (1981)