Principaux documents
567159
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(phenylphosphinidene)ferrocene
97%
Synonyme(s) :
1,1′-(Ferrocenediyl)phenylphosphine
1 G
258,00 $
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
258,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H4PC6H5C5H4Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
88-92 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13P.Fe/c1-2-8-14(9-3-1)17(15-10-4-5-11-15)16-12-6-7-13-16;/h1-13H;
Clé InChI
HKOUDNXXOXEYNZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Preparation of macrocyclic tridentate ferrocenylphosphine ligands
  • Preparation of phosphorus-bridged ferrocenophane with syn and anti conformations
  • Reaction with phenyllithium and chlorophosphine to give ferrocenediyl ligand and its rhodium complex catalyst for selective hydroformylation of alkenes
  • Ring-opening reactions via ring slippage
  • Preparation of palladium chloro (ferrocene-bridged)phosphine-phosphonite complex for catalysis of Heck reaction of iodobenzene with Me acrylate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable