112127
Diphenylacetonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
181 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Clé InChI
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup