196487
4-Biphenylacetic acid
98%
92,10 $
About This Item
92,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
159-160 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges