Principaux documents
Z175714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Oldershaw distilling column
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
1 EA
7 190,00 $
7 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
7 190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
7 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
Joints: ST/NS29/42 (2)
D.I. × D.E.
28 mm × 64 mm
Taille de la colonne
~495 mm
Catégories apparentées
Description générale
Vacuum-jacketed, strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. Consists of a series of sealed-in, perforated plates, each of which has a drain tube to direct condensed distillate to next lower plate and a weir to maintain uniform liquid level.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC