B56501
4-Bromoanisole
≥99.0%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-methoxybenzene
66,00 $
About This Item
66,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
pb
223 °C (lit.)
Pf
9-10 °C (lit.)
Densité
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.2 °F
Point d'éclair (°C)
94 °C