124052
Bromoethane
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Ethyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~3.75 (vs air)
Pression de vapeur
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
952 °F
Limite d'explosivité
11.25 %
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
37-40 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?