Documents
8.03259
Sigma-Aldrich
Diphenylacetonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
201-662-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
21.3 hPa ( 190 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
175-177 °C/15 hPa
Pf
72-75 °C
Température de transition
flash point 120 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Clé InChI
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup