Pesquisa em metabolômica
A metabolômica é o estudo abrangente de metabólitos, ou pequenas moléculas de substratos, intermediários e produtos do metabolismo, dentro de células, fluidos biológicos, tecidos ou organismos. Essas impressões digitais químicas únicas são deixadas pelos processos celulares. A pesquisa em metabolômica fornece uma sinopse bioquímica de um sistema biológico e do impacto fisiológico de doenças, nutrição, terapias ou modificações genéticas em um organismo.
Aplicações de metabolômica
A metabolômica, com suas amplas aplicações, influencia significativamente a pesquisa farmacêutica ao identificar biomarcadores de doenças e avaliar a toxicidade da medicina personalizada. Na integração da genômica funcional, ela desempenha um papel fundamental na previsão da função do gene ao estudar as interações entre o genoma, o transcriptoma, o proteoma e o metaboloma. A mineração microbiana se beneficia das informações metabolômicas para otimização aprimorada da cepa, enquanto a metabolômica de plantas promove a biotecnologia agrícola por meio do estudo de metabólitos de plantas. A pesquisa ambiental emprega a metabolômica para testar os efeitos dos poluentes e otimizar a produção de biocombustíveis, enquanto a pesquisa nutricional utiliza a metabolômica para avaliar os níveis de nutrição e garantir a segurança dos alimentos.
Fluxo de trabalho MulitOmics
Entendendo os metabólitos e o metaboloma
A interação de metabólitos dentro de um sistema biológico é denominada metaboloma. O metaboloma é o conjunto completo de metabólitos em um organismo ou amostra biológica. Metabólitos são compostos de baixo peso molecular, geralmente inferior a 1,5 KDa, que são os intermediários ou produtos de vias biossintéticas/catabólicas. Alguns exemplos incluem aminoácidos, nucleotídeos, carboidratos e lipídios, que muitas vezes são estudados separadamente na pesquisa em lipidômica. Os metabólitos primários são endógenos e estão diretamente envolvidos no crescimento, desenvolvimento e reprodução normais. Os metabólitos secundários são exógenos e não estão envolvidos nestes processos, mas têm funções ecológicas importantes.
Vias metabolômicas e técnicas analíticas
As vias metabolômicas são investigadas utilizando metabólitos, enzimas, ferramentas de separação, além de análise e marcação de metabólitos. Duas técnicas comuns de determinação do perfil metabolômico são análises metabolômicas direcionada e não direcionada. A análise direcionada quantifica metabólitos específicos conhecidos, enquanto a análise não direcionada fornece o perfil metabólico global para metabólitos conhecidos e desconhecidos. A impressão digital metabólica é uma rápida análise global de metabólitos em uma amostra sem o objetivo de identificar especificamente cada metabólito.
Fluxo de trabalho metabolômico e métodos analíticos
Um fluxo de trabalho metabolômico envolve uma abordagem integrada de preparo, padronização, calibração de amostras, métodos de separação, detecção de metabólitos e análise de dados. Os tipos de amostra comum incluem plasma, urina, saliva, tecido e células. Os métodos de separação, como a cromatografia gasosa (GC), a cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) ou a eletroforese capilar (CE), são combinados com métodos de detecção, como a espectrometria de massa (MS). As técnicas analíticas comumente usadas na detecção de metabólitos incluem MS, ressonância magnética nuclear (RMN), espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e espectroscopia Raman. Ferramentas e softwares sofisticados são necessários para a análise de dados metabolômicos, garantindo a identificação e a quantificação rigorosas dos compostos e a interpretação precisa dos dados.
Artigos relacionados
- Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
- Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
- UHPLC separates Vitamin D Metabolites with Supel™ Carbon LC column, baseline separation, excellent peak shape, and sensitivity.
- A sensitive LC-MS/MS quantitative method for the simultaneous analysis of highly polar 11 nucleotide activated sugars having similar structures and physicochemical properties using Supel™ Carbon LC column.
- Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
- Ver todos (55)
Encontre mais artigos e protocolos
Recursos de produtos relacionados
- Brochura: Metabolomics
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- Brochura: HPLC and UHPLC Column Selection Guide
- Brochura: Produtos para extração em fase sólida
- Catálogo: Assay Kits for Metabolite and Enzyme Analysis
- Catálogo: Produtos naturais para pesquisa em metabolômica
Nosso portfólio de produtos naturais apresenta compostos fitoquímicos isolados e purificados de origem vegetal para impulsionar a sua pesquisa.
- Protocolo: Biblioteca de metabólitos para espectrometria de massa
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- Protocolo: Enzymatic Food Analysis
- Gráfico de referência Aminoácidos
Amino acid reference chart contains the twenty amino acids found in eukaryotes, grouped according to their side chains and charge. Discover our full product line of amino acids, including Alanine, Isoleucine, Leucine, Valine, Phenylalanine, Tryptophan, Tyrosine, Aspargine, Cysteine, Glutamine, Methionine, Serine, Threonine, Aspartic acid, Glutamic acid, Arginine, Histidine, Lysine, Glycine and Proline. Learn more today.
- Vídeo: How to Use the Avanti® Mini-Extruder
Watch the video demonstration to learn more about the proper use and care of the Avanti® Mini-Extruder.
- Artigo técnico: Roar Assay Kits for Studies in Lipoprotein Metabolism
- Nota de aplicação: LC-MS/MS Analysis of 20 Underivatized Amino Acids on Supel ™ Carbon LC column