Meio 199
O Meio 199, muitas vezes chamado de M199, é um meio de cultura celular desenvolvido por J.F. Morgan em 1950. Ele surgiu como um dos primeiros meios sintéticos para o cultivo de fibroblastos de embrião de galinha e outras células de mamíferos em ambientes laboratoriais. A composição do Meio 199 pode variar ligeiramente, dependendo dos requisitos específicos da linha celular que está sendo cultivada; no entanto, a formulação básica normalmente inclui sais como cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e sulfato de magnésio.
O Meio 199 também contém vários aminoácidos essenciais e não essenciais, glicose, colesterol, pirimidinas e vitaminas, incluindo tiamina, riboflavina e biotina. Ele não contém proteínas, lipídios ou fatores de crescimento; em vez disso, o M199 utiliza um sistema tampão de bicarbonato de sódio (2,2 g/l) e requer um ambiente com 5-10% de CO2 para manter um pH fisiologicamente adequado.
O Meio 199 está disponível em várias formulações diferentes, que podem incluir sais de Earle ou sais de Hanks,
L-glutamina, HEPES, glutamina estável e bicarbonato de sódio, e está disponível nas formas líquida e em pó. A forma líquida vem pré-preparada e pronta para uso, enquanto a forma em pó refere-se à versão desidratada que precisa ser reconstituída com água estéril ou uma solução tampão antes do uso.
Leia mais sobre:
Produtos
Aplicações do Meio 199
O Meio 199 foi originalmente projetado para condições de cultura quimicamente definidas e livres de componentes animais, o que o torna altamente adequado para virologia e produção de vacinas, incluindo a fabricação de vacinas em grande escala. Além disso, o M199 desempenhou um papel importante na campanha de vacinação contra a poliomielite de 1955. Sua ampla gama de aplicações também se estende à produção de produtos biológicos, triagem de medicamentos e estudos de toxicologia, facilitando os avanços na medicina e na biotecnologia.
Meio 199 vs. DMEM
O Meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) e o Meio 199 são dois meios de cultura celular comumente usados, com algumas diferenças distintas. Em comparação com o Meio 199, o DMEM normalmente contém concentrações mais altas de aminoácidos, vitaminas, glicose e fosfato inorgânico. O maior teor de nutrientes no DMEM permite que ele suporte o crescimento de uma ampla variedade de linhas celulares.
O DMEM também utiliza um sistema de tampão de fosfato, o que permite manter a estabilidade do pH sem a necessidade de CO2 adicional. No entanto, o Meio 199 emprega um sistema tampão de bicarbonato de sódio e requer um ambiente com 5-10% de CO2 para manter o pH fisiológico.
As diferenças na composição e na regulação do pH tornam o DMEM e o Meio 199 adequados para diferentes requisitos de cultura celular. Os pesquisadores devem escolher o meio apropriado com base em suas necessidades experimentais específicas.